全部照片(3)
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H5F4NO3S
CAS號碼:
分子量::
247.17
Beilstein:
4222821
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推薦產品
品質等級
化驗
99%
形狀
solid
mp
185-186 °C (lit.)
官能基
fluoro
triflate
SMILES 字串
F[n+]1ccccc1.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5FN.CHF3O3S/c6-7-4-2-1-3-5-7;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-5H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
JFZMMCYRTJBQQI-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
用于以下反应的反应物:
- 钯催化的芳基化反应
- 小分子肉毒杆菌神经毒素 A 内肽酶抑制剂的制备
- 氟化剂
通用亲电氟化剂。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Aldrichimica Acta, 28, 36-36 (1995)
Development of GSKDevelopment of GSK's reagent guides ? embedding sustainability into reagent selections reagent guides ? embedding sustainability into reagent selection.
Adams JP, et al.
Green Chemistry, 15, 1542-1549 (2013)