Merck
全部照片(3)
重要文件
417548
Sigma-Aldrich
4-氯苯基硼酸
95%
同義詞:
4-氯苯硼酸, NSC 25408
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClC6H4B(OH)2
CAS號碼:
分子量::
156.37
Beilstein:
2936346
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
mp
284-289 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES 字串
OB(O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H6BClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,9-10H
InChI 密鑰
CAYQIZIAYYNFCS-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
4-氯苯基硼酸可用作以下反应的反应物:
  • 钯催化的直接芳基化
  • 环钯化反应
  • 串联型钯催化的氧化 Heck 反应和分子内 C-H 酰胺化
  • 铜介导的无配体好氧氟烷基化
  • 钯催化的芳基环化反应
  • 钌催化的直接芳基化
  • 无配体铜催化的偶联反应
  • 通过Suzuki-Miyaura和Sonogashira交叉偶联反应进行区域选择性芳基化和炔基化
它也可用于制备:
  • 通过 Suzuki 偶联反应制备取代二芳基亚甲基芴
  • 通过吡咯啉基甲苯磺酸酯的Suzuki 偶联反应和之后的氢化反应制备巴氯芬内酰胺
  • 硫代甲酰胺钯(II)配合物作为 Suzuki 偶联催化剂
  • 通过芳基氯化物、溴化物和碘化物与芳基硼酸的 Suzuki 反应制备联芳
其他說明
含有不定量的酸酐
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Tetrahedron Letters, 48, 827-827 (2007)
Seul Gi Kim et al.
International journal of molecular sciences, 20(21) (2019-10-31)
Herein, we describe the fabrication and characterization of carbonized disulfide core-crosslinked polymer dots with pH-cleavable colorimetric nanosensors, based on diol dye-conjugated fluorescent polymer dots (L-PD), for reduction-triggered paclitaxel (PTX) release during fluorescence imaging-guided chemotherapy of tumors. L-PD were loaded with
A Double Suzuki Approach for Synthesis of Substituted Diarylmethylidenefluorenes
C. V. Ramana, et al.
Synlett, 1, 127-128 (2007)
Immobilized palladium on surface-modified Fe3O4/SiO2 nanoparticles: as a magnetically separable and stable recyclable high-performance catalyst for Suzuki and Heck cross-coupling reactions
Du, Q.; et al.
Tetrahedron, 68, 3577-3584 (2012)
Copper-Mediated Aerobic Fluoroalkylation of Arylboronic Acids with Fluoroalkyl Iodides at Room Temperature
Qi, Q.; Shen, Q.; Lu, L.
Journal of the American Chemical Society, 134, 648-6551 (2012)
Global Trade Item Number
庫存單位GTIN
417548-10G4061832090207
417548-25G4061832090245
417548-1G4061832090214