重要文件
412643
Sigma-Aldrich
香叶胺
90%
同義詞:
反式-3,7-二甲基-2,6-辛二烯-1-基胺, 反式-3,7-二甲基-2,6-辛二烯基胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2NH2
CAS號碼:
分子量::
153.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
90%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.476 (lit.)
bp
105 °C/19 mmHg (lit.)
密度
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES 字串
[H]\C(CN)=C(\C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H19N/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7H,4,6,8,11H2,1-3H3/b10-7+
InChI 密鑰
AFMZGMJNKXOLEM-JXMROGBWSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Geranylamine is an di-isoprene derivative.
應用
Geranylamine may be employed as starting reagent for the total synthesis of a naturally occurring guanidine alkaloid, Nitensidine D. It may be used for the synthesis of 5-alkylamino- and 2,5-bis(alkylamino)-[1,4]-benzoquinone.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
190.4 °F - closed cup
閃點(°C)
88 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Laccase-mediated synthesis of 2-methoxy-3-methyl-5-(alkylamino)-and 3-methyl-2, 5-bis (alkylamino)-[1, 4]-benzoquinones.
Herter S, et al.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 90, 91-97 (2013)
First total synthesis of a guanidine alkaloid Nitensidine D using immobilized ionic liquid, microwaves and formamidinesulfinic acid.
SHARMA ML and SINGH J.
Journal of Chemical Sciences (Bangalore), 126(6), 1869-1874 (2014)