化驗
98%
形狀
solid
光學活性
[α]20/D +69°, c = 3 in chloroform
mp
77-80 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
phenyl
SMILES 字串
OC([C@H]1CCCN1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H19NO/c19-17(16-12-7-13-18-16,14-8-3-1-4-9-14)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11,16,18-19H,7,12-13H2/t16-/m1/s1
InChI 密鑰
OGCGXUGBDJGFFY-MRXNPFEDSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
用于制备对应的噁唑硼烷,噁唑硼烷可用于酮的硼烷介导不对称还原反应。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
客戶也查看了
Synlett, 929-929 (1993)