重要文件
333557
Sigma-Aldrich
(1-溴乙烯基)三甲基硅烷
97%
同義詞:
α-(三甲基硅烷基)乙烯基溴
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2C=C(Br)Si(CH3)3
CAS號碼:
分子量::
179.13
Beilstein:
1742258
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
>1 (vs air)
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.458 (lit.)
bp
124 °C/745 mmHg (lit.)
密度
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[Si](C)(C)C(Br)=C
InChI
1S/C5H11BrSi/c1-5(6)7(2,3)4/h1H2,2-4H3
InChI 密鑰
VVDJVCJVVHHCIB-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) catalyzed coupling reactions of (1-bromovinyl)trimethylsilane with organozinc bromides were studied.
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
55.4 °F - closed cup
閃點(°C)
13 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Abnormal products of palladium catalysed coupling reactions of (1-bromovinyl) trimethylsilane.
Ennis DS and Gilchrist TL.
Tetrahedron Letters, 30(28), 3735-3736 (1989)