重要文件
323330
Sigma-Aldrich
四氨合氯化铂 水合物
99.99% trace metals basis
同義詞:
Tetraammineplatinum chloride hydrate, Tetraammineplatinum dichloride hydrate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Pt(NH3)4Cl2·xH2O
CAS號碼:
分子量::
334.11 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99.99% trace metals basis
成份
Degree of hydration, 1-2
反應適用性
core: platinum
reagent type: catalyst
SMILES 字串
N.N.N.N.O.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.4H3N.H2O.Pt/h2*1H;4*1H3;1H2;/q;;;;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
GWBDNMCYHWRSOH-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
二氯四氨合铂水合物是铂的配合物,由4个铵(NH3)配体和2个氯(Cl-)离子围绕铂离子中心而成。常作为前体合成其他铂催化剂。
應用
二氯四氨合铂水合物可作为前体合成下列物质:
  • Pt/碳载体杂化材料。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
A comparative investigation on various platinum nanoparticles decorated carbon supports for oxygen reduction reaction
A Narasimulu A, et al.
Current Nanoscience , 13(2), 136-148 (2017)