化驗
≥99.99% trace metals basis
形狀
powder or crystals
反應適用性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
120 °C (dec.) (lit.)
密度
1.91 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
N.N.N.N.O.Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2ClH.4H3N.H2O.Pd/h2*1H;4*1H3;1H2;/q;;;;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
WVCXSPJPERKPJS-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
二氯四氨钯一水合物可作为前体合成钯纳米颗粒和钯(II)配合物。
應用
二氯四氨钯一水合物的用途:
- 用作前体合成碳负载Pd纳米颗粒作为亚硝酸盐选择性还原为氮的高效催化剂。
- 作为起始原料合成Pd(II)配合物用于固定在不同基底上制造高催化活性的各种催化剂。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3