重要文件
307912
Sigma-Aldrich
三氟化硼二丁醚
同義詞:
Boron trifluoride butyl ether, Boron trifluoride butyl etherate, Dibutyl ether-boron trifluoride, Trifluoroboron dibutyl etherate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[CH3(CH2)3]2O·BF3
CAS號碼:
分子量::
198.03
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
反應適用性
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
密度
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES 字串
CCCC[O+](CCCC)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C8H18BF3O/c1-3-5-7-13(8-6-4-2)9(10,11)12/h3-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
SLFVZPFCQQKCNX-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
158.0 °F - closed cup
閃點(°C)
70 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)