About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H9NO2
CAS號碼:
分子量::
163.17
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推薦產品
品質等級
化驗
97%
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
168 °C (dec.) (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
OC(=O)C1Cc2ccccc2N1
InChI
1S/C9H9NO2/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-4,8,10H,5H2,(H,11,12)
InChI 密鑰
QNRXNRGSOJZINA-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Repr. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Global Trade Item Number
庫存單位 | GTIN |
---|---|
302244-25G | 4061832594217 |
302244-5G | 4061832594224 |