重要文件
299308
Sigma-Aldrich
DL-丙氨酸-15N
98 atom % 15N
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CH(15NH2)CO2H
CAS號碼:
分子量::
90.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % 15N
品質等級
形狀
solid
mp
289 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
CC([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/i4+1
InChI 密鑰
QNAYBMKLOCPYGJ-AZXPZELESA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Cinzia Bocca et al.
Scientific reports, 8(1), 11528-11528 (2018-08-03)
OPA1 (Optic Atrophy 1) is a multi-isoform dynamin GTPase involved in the regulation of mitochondrial fusion and organization of the cristae structure of the mitochondrial inner membrane. Pathogenic OPA1 variants lead to a large spectrum of disorders associated with visual