重要文件
257931
Sigma-Aldrich
3-甲基-1-丁烯
95%
同義詞:
α-异戊烯, 2-甲基-3-丁烯, 3,3-甲基丙烯, 3-甲基-1-丁烯, 异丙基乙烯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2CHCH=CH2
CAS號碼:
分子量::
70.13
Beilstein:
505980
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
14.97 psi ( 20 °C)
品質等級
化驗
95%
bp
20 °C (lit.)
mp
−168.5-−168 °C (lit.)
密度
0.627 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)C=C
InChI
1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4-5H,1H2,2-3H3
InChI 密鑰
YHQXBTXEYZIYOV-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
人们研究了在 NO 存在下,OH 自由基与 3-甲基-1-丁烯的气相反应。人们研究了在均相茂金属催化剂(助催化剂甲基铝氧烷)存在下 3-甲基-1-丁烯聚合
應用
3-甲基-1-丁烯已被用于不对称全合成(−)-Linderol A,一种对培养的 B-16 黑色素瘤细胞黑色素生物合成的有效抑制剂
推薦產品
推荐使用铜质软管接头 Z146811 或铜体微型气流阀 Z513539。
校準器
產品號碼
描述
訂價
軟管倒鉤
產品號碼
描述
訂價
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-70.6 °F - closed cup
閃點(°C)
-57 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Products of the gas-phase reaction of the OH radical with 3-methyl-1-butene in the presence of NO.
Atkinson R, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 30(8), 577-587 (1998)
Polymerization of 3-methyl-1-butene promoted by metallocene catalysts.
Borriello A, et al.
Macromolecular Rapid Communications, 17(8), 589-597 (1996)
Masayuki Yamashita et al.
The Journal of organic chemistry, 72(15), 5697-5703 (2007-06-21)
The first asymmetric total synthesis of (-)-Linderol A, a potent inhibitor of melanin biosynthesis of cultured B-16 melanoma cells, has been achieved via two key reactions: a diastereoselective [2+2] photocycloaddition of a coumarin-3-carboxylate bearing a chiral auxiliary with 3-methyl-1-butene and