重要文件
209104
Sigma-Aldrich
锇酸钾 二水合物
同義詞:
Dipotassium tetrahydroxodioxoosmate, Potassium dioxidodioxoosmium dihydrate, Potassium osmium oxide
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
K2OsO4·2H2O
CAS號碼:
分子量::
368.45
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
for analytical purposes
品質等級
形狀
powder
反應適用性
reagent type: oxidant
SMILES 字串
O.O.[K+].[K+].[O-][Os]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.2H2O.4O.Os/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
InChI 密鑰
DGODWNOPHMXOTR-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
锰酸钾(VI)二水合物是一种可溶于水和甲醇的吸湿性过渡金属化合物,广泛用作合成Os化合物的试剂/催化剂。
應用
锇酸钾(VI)二水合物可用于:
  • 作为钯催化Tsuji-Trost胺化法立体选择性合成2,3,4-无保护β-N-吡喃葡糖苷的试剂。
  • 作为不对称合成具有两个相邻立体中心的碳硼烷化二醇的催化剂。
  • 制备用于多糖伏安法分析的锇络合物。
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Tetrahedron Letters, 47, 3797-3797 (2006)
Timothy J Donohoe et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(8), 2514-2515 (2006-02-24)
The use of N-sulfonyloxy carbamates as reoxidants for the tethered aminohydroxylation (TA) reaction is reported. These new conditions obviate the requirement for lithium hydroxide and tBuOCl in the oxidation mixture. In addition to providing aminohydroxylation products in good yields, the