重要文件
175757
Sigma-Aldrich
氘代丁醇
98 atom % D
同義詞:
丁醇-d
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)3OD
CAS號碼:
分子量::
75.13
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
品質等級
化驗
99% (CP)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.3975 (lit.)
bp
118 °C (lit.)
密度
0.821 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[2H]OCCCC
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i5D
InChI 密鑰
LRHPLDYGYMQRHN-UICOGKGYSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
93.2 °F - closed cup
閃點(°C)
34 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)