Merck
全部照片(3)
重要文件
162167
Sigma-Aldrich
3-环己烯-1-甲醇
98%
同義詞:
1,2,3,6-四氢苯甲醇, 环己烯-4-基甲醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H9CH2OH
CAS號碼:
分子量::
112.17
Beilstein:
2038546
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.484 (lit.)
bp
190-192 °C (lit.)
80-85 °C/18 mmHg (lit.)
密度
0.961 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES 字串
OCC1CCC=CC1
InChI
1S/C7H12O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-2,7-8H,3-6H2
InChI 密鑰
VEIYJWQZNGASMA-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
3-Cyclohexene-1-methanol is the principal constituent of essential oil isolated from Pinus sylvestris.
應用
3-Cyclohexene-1-methanol was used in the synthesis of novel macromonomer of epoxy end-functionalized polystyrene via atom transfer radical polymerization.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
163.4 °F - closed cup
閃點(°C)
73 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Synthesis and characterization of cyclohexene oxide functional polystyrene macromonomers by ATRP and their use in photoinitiated cationic polymerization.
Degirmenci M, et al.
Reactive functional Polymers, 70(1), 28-34 (2010)