Key Documents
149489
Sigma-Aldrich
二苯基亚膦酸乙酯
97%
同義詞:
乙氧基二苯基膦, 二苯基膦酸乙酯, 二苯基乙氧基膦
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C6H5)2POC2H5
CAS號碼:
分子量::
230.24
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
折射率
n20/D 1.59 (lit.)
密度
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15OP/c1-2-15-16(13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,2H2,1H3
InChI 密鑰
JCRCPEDXAHDCAJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup