API 家族
oxymetazoline
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl.Cc1cc(c(O)c(C)c1CC2=NCCN2)C(C)(C)C
InChI
1S/C16H24N2O.ClH/c1-10-8-13(16(3,4)5)15(19)11(2)12(10)9-14-17-6-7-18-14;/h8,19H,6-7,9H2,1-5H3,(H,17,18);1H
InChI 密鑰
BEEDODBODQVSIM-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
Oxymetazoline hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
- Oxymetazoline Hydrochloride Ophthalmic Solution
- Oxymetazoline Hydrochloride Nasal Solution
生化/生理作用
盐酸羟甲唑啉是一种部分 α2A-肾上腺素受体激动剂;5-HT1A、5-HT1B 和 5-HT1D 血清素受体的激动剂。它是 5-HT1C 血清素受体的混合激动剂-拮抗剂。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
免責聲明
Sales restrictions may apply.
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Sylwia K Paszun et al.
Acta poloniae pharmaceutica, 70(6), 1079-1085 (2014-01-05)
The presented study aimed at the evaluation of hydrochlorothiazide influence on cilazapril stability in model mixture and fixed dose tablet formulation. The degradation of cilazapril in the presence of hydrochlorothiazide took place according to autocatalytic reaction kinetic mechanism, described mathematically