Merck
PHR1681
Supelco
Benzalkonium Chloride solution
50%, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
苯扎氯铵 溶液, 烷基苄基二甲基氯化铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
product name
50%苯扎氯铵标准液, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001060
traceable to USP 1050993
API 家族
benzalkonium chloride
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
ampule of 1 mL
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
single component solution
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
TTZLKXKJIMOHHG-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
應用
这些二级标准品是经过检验的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他标定应用。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入 LRAC2095。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
CRC Handbook of Food, Drug, and Cosmetic Excipients (1992)
Rapid determination of total benzalkonium chloride content in ophthalmic formulation.
Labranche P-L, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 43(3), 989-993 (2007)