Merck
Y0001060
苯扎氯铵系统适应性标准品
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
别名:
苯扎氯铵, 烷基二甲基苄基氯化铵, 烷基苄基二甲基氯化铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2N(CH3)2RCl (R=C8H17 to C18H37)
CAS号:
Beilstein:
4062599
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
benzalkonium chloride
製造商/商標名
EDQM
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
TTZLKXKJIMOHHG-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。 如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
用于系统稳定性的苯扎氯铵EP参考标准品的预期用途是欧洲药典规定的实验室测试。
包裝
本品按照现行药典要求提供。有关当前单位数量,请见EDQM 参考目录
其他說明
可能适用相应的销售限制。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 3
1 of 3