API 家族
methacholine chloride
製造商/商標名
USP
mp
171-173 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
[Cl-].CC(C[N+](C)(C)C)OC(C)=O
InChI
1S/C8H18NO2.ClH/c1-7(11-8(2)10)6-9(3,4)5;/h7H,6H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
JHPHVAVFUYTVCL-UHFFFAOYSA-M
基因資訊
human ... CHRM3(1131)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本产品由发布的药典提供并说明。所有本产品的支持信息(包括SDS和任何产品信息宣传单)均由颁发的药典管理局制定并发布。
如需进一步信息和支持,请访问 现行药典网站。
如需进一步信息和支持,请访问 现行药典网站。
應用
氯化乙酰甲胆碱USP参考标准品的预期用途是USP规定的指定质量测试和检测。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3