Merck
PHR1943
Supelco
氯化乙酰甲胆碱
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
乙酰基-β-氯化甲基胆碱, 氯化乙酰-β-甲基胆碱, 氯化乙酰甲基胆碱
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COOCH(CH3)CH2N(Cl)(CH3)3
CAS号:
分子量:
195.69
Beilstein:
4162373
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1396364
API 家族
methacholine chloride
形狀
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
mp
171-173 °C (lit.)
應用
pharmaceutical
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Cl-].CC(C[N+](C)(C)C)OC(C)=O
InChI
1S/C8H18NO2.ClH/c1-7(11-8(2)10)6-9(3,4)5;/h7H,6H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
JHPHVAVFUYTVCL-UHFFFAOYSA-M
基因資訊
human ... CHRM3(1131)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
药物二级标准品CRM,为制药行业QC实验室及生产质量控制和研发,提供了一种方便、高性价比且符合相关法规的替代方案。
應用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可溯源到USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
欲查看此物质的分析证书样本,请在下面的“文档”框中输入LRAB9827。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)