Merck
1087202
USP
糖二酸钙
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
D-糖二酸钙 四水合物, D-糖二酸 钙盐, D-葡糖二酸钙, D-葡萄糖酸 钙盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8CaO8 · 4H2O
CAS号:
分子量:
320.26
Beilstein:
3821334
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
calcium saccharate
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H10O8.Ca.4H2O/c7-1(3(9)5(11)12)2(8)4(10)6(13)14;;;;;/h1-4,7-10H,(H,11,12)(H,13,14);;4*1H2/q;+2;;;;/p-2/t1-,2-,3-,4+;;;;;/m0...../s1
InChI 密鑰
ZQWFSIZRQANUDA-WQMSYZFBSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本产品按照现行药典要求提供和指定。所有为支持本产品而提供的信息,包括 SDS 和任何产品信息小册子,均由药典颁发机构制定和发布。如需进一步的信息和支持,请访问现行药典网站。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
D-蔗糖(D-葡聚糖酸)已被用于研究其在过氧亚硝酸盐引起的损伤的水平上潜在的化学预防属性及抗氧化属性。
生化/生理作用
葡萄糖酸钙是许多水果(苹果、柑橘类水果)和十字花科蔬菜中的一种成分。可抑制 β-葡萄糖醛酸酶,而这是一种在某些激素依赖性乳腺癌、前列腺癌和结肠癌中表达升高的 II 期酶。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)