Merck
S4140
Sigma-Aldrich
D-糖二酸 钾盐
≥98% (GC)
别名:
糖二酸钙, 葡萄糖二酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H9KO8
CAS号:
分子量:
248.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
化驗
≥98% (GC)
形狀
powder
技術
gas chromatography (GC): suitable
顏色
white to off-white
mp
188  °C ((370 °F ))
溶解度
soluble, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[K+].O[C@H]([C@@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O)[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O8.K/c7-1(3(9)5(11)12)2(8)4(10)6(13)14;/h1-4,7-10H,(H,11,12)(H,13,14);/q;+1/p-1/t1-,2-,3-,4+;/m1./s1
InChI 密鑰
UBYZGUWQNIEQMH-IAMDKXPVSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
D-葡萄糖二酸单钾盐存在于动植物中。它是通过葡萄糖在硝酸的化学氧化作用下生产。D-葡萄糖二酸可降低胆固醇并具有化疗作用。它还具有抗诱变活性。
其他說明
为了全面了解我们针对客户研究提供的各种单糖产品,建议您访问我们的碳水化合物分类页面。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Essential Oil Safety - E-Book: A Guide for Health Care Professionals (2013)
Production of glucaric acid from a synthetic pathway in recombinant Escherichia coli
Moon TS, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 75(3), 589-595 (2009)
N Yoshimi et al.
International journal of oncology, 16(1), 43-48 (1999-12-22)
While calcium D-glucarate was shown to inhibit chemical carcinogenesis in various animal models, the effect of potassium hydrogen D-glucarate has not been extensively investigated. In the present study, potassium hydrogen D-glucarate markedly inhibited azoxymethane (AOM)-induced colon carcinogenesis in male F344