主要文件
1.04593
Supelco
羟基苯酚蓝
metal (pM) indicator
别名:
羟基苯酚蓝
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H11N2Na3O11S3
CAS号:
分子量:
620.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
264-197-7
NACRES:
SE.11
品質等級
形狀
solid
pH值
2-3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
溶解度
340 g/L
體積密度
330 kg/m3
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1cc2c(c(c1O)N\N=C3\c4c(cccc4)C(=CC\3=O)[S](=O)(=O)[O-])ccc(c2)[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/C20H14N2O11S3.3Na/c23-15-9-16(35(28,29)30)13-3-1-2-4-14(13)18(15)21-22-19-12-6-5-11(34(25,26)27)7-10(12)8-17(20(19)24)36(31,32)33;;;/h1-9,22,24H,(H,25,26,27)(H,28,29,30)(H,31,32,33);;;/q;3*+1/p-3/b21-18-;;;
InChI 密鑰
JQECMNGWLIFQLL-QRQZZYIYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • 高效去除有害有机污染物的光捕集半导体氯化氧化铋纳米光催化剂的简易合成。:该研究展示了氯羟铵在合成氯化铋纳米光催化剂中的应用。这些催化剂用于降解有害有机化合物,突出了在环境修复和分析化学中的重要应用(Seddigi ZS et al., 2017)。
  • 利用多孔石墨碳固定相的氧化还原活性进行柱上衍生化:一种提高液相色谱分离选择性的方法。:本文探讨了液相色谱过程中氯羟铵在柱上衍生化中的应用。内容侧重于提高分离选择性,说明其在复杂混合物的精炼分析方法中的关键作用(Shibukawa M et al., 2003)。
分析報告
溶液外观:符合
干燥损失(105°C): ≤ 5 %
作为指示剂的适用性(用于金属滴定):符合
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3