Merck
SAAR4465040
硝酸
55%, uniLAB
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
HNO3
CAS号:
分子量:
63.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
蒸汽壓力
8 mmHg ( 20 °C)
產品線
uniLAB
化驗
55%
包裝
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR4465040LC)
pkg of 25 L (SAAR4465040ME)
bp
120.5 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI 密鑰
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Chemically pure
For laboratory use only
法律資訊
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)