Merck
63067
Millipore
柠檬酸镁 九水合物
suitable for microbiology, ≥95.0% (KT)
别名:
二柠檬酸三镁 九水合物, 枸橼酸镁 九水合物, 柠檬酸 镁盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Mg3(C6H5O7)2 · 9H2O
分子量:
613.25
Beilstein:
6674777
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106212
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.85
無菌
non-sterile
品質等級
化驗
≥95.0% (KT)
形狀
powder
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤70 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
正離子痕跡
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
應用
microbiology
SMILES 字串
O.O.O.O.O.O.O.O.O.OC2(CC(=O)O[Mg]OC(=O)CC1(O)CC(=O)O[Mg]OC1=O)CC(=O)O[Mg]OC2=O
InChI
1S/2C6H8O7.3Mg.9H2O/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;;;;;;;;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;9*1H2/q;;3*+2;;;;;;;;;/p-6
InChI 密鑰
IYQJAGXFXWIEJE-UHFFFAOYSA-H
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)