Merck
63097
Sigma-Aldrich
乳酸镁 水合物
≥95.0% (calc. based on dry substance, KT), ~2 mol/mol water
别名:
L-乳酸 镁盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3CH(OH)COO]2Mg · xH2O
分子量:
202.45 (anhydrous basis)
Beilstein:
6099583
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥95.0% (calc. based on dry substance, KT)
光學活性
[α]20/D −8.5±1°, c = 2% in H2O
雜質
~2 mol/mol water
SMILES 字串
O.C[C@H](O)C(=O)O[Mg]OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/2C3H6O3.Mg.H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-;;/m00../s1
InChI 密鑰
IDNRWXZNRCYOPB-NVKWYWNSSA-L
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)