product name
乙硫磷酰胺,
化驗
≥98.0%
品質等級
形狀
powder
技術
ligand binding assay: suitable
顏色
yellow
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCc1cc(ccn1)C(N)=S
InChI
1S/C8H10N2S/c1-2-7-5-6(8(9)11)3-4-10-7/h3-5H,2H2,1H3,(H2,9,11)
InChI 密鑰
AEOCXXJPGCBFJA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
乙硫异烟胺 (ETA,ETH) 是一种硫代酰胺 ,是一种抗结核药,在其他药物无效时,可作为二线治疗药物用于治疗结核病。 ETA 的结构与异烟肼相似。
應用
乙硫异烟胺用于抗菌剂 和测试化合物对 结核分枝杆菌的效价测定 。
生化/生理作用
乙硫异烟胺用作抗结核抗生素和甲状腺功能减退的诱导剂。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges