Merck
PHL89823
蟛蜞菊内酯
phyproof® Reference Substance
别名:
1,8,9-三羟基-3-甲氧基-6 H -苯并呋喃 [3,2- c ] ] 苯并吡喃-6-酮, 5-甲氧基-5,11,12-三羟基香豆素
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H10O7
CAS号:
分子量:
314.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥90.0% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
PhytoLab
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1cc(O)c-2c(OC(=O)c3c-2oc4cc(O)c(O)cc34)c1
InChI
1S/C16H10O7/c1-21-6-2-10(19)14-12(3-6)23-16(20)13-7-4-8(17)9(18)5-11(7)22-15(13)14/h2-5,17-19H,1H3
InChI 密鑰
XQDCKJKKMFWXGB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
蟛蜞菊内酯通过阻断 IκBα 的磷酸化和降解抑制细胞内的 NF-κB- 介导的基因转录。IKKα 和 β激酶活性不可逆抑制剂(IC 50 <10βM)。蟛蜞菊内酯对 p38 MAP 激酶或 Akt 没有影响。
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
PHL89823-10MG