Merck
PHL89803
桔皮素
phyproof® Reference Substance
别名:
4′,5,6,7,8-五甲氧基黄酮, 5,6,7,8-四甲基-2-(4-甲氧基苯基)-4H-1-苯并吡喃-4-酮, NSC 53909, NSC 618905, 桔皮素
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H20O7
CAS号:
分子量:
372.37
Beilstein:
351695
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
PhytoLab
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(OC)c(OC)c(OC)c(OC)c3O2
InChI
1S/C20H20O7/c1-22-12-8-6-11(7-9-12)14-10-13(21)15-16(23-2)18(24-3)20(26-5)19(25-4)17(15)27-14/h6-10H,1-5H3
InChI 密鑰
ULSUXBXHSYSGDT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
桔皮素是一种在柑橘类水果皮中发现的黄酮类化合物,它最有可能对真菌产生天然抗性。 桔皮素已被证明可以抵消肿瘤启动子诱导的细胞间通讯抑制,并可抑制几种癌症细胞的细胞增殖。
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)