技術
HPLC: suitable
測試參數
column: CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] acetic acid; [C] triethylamine; (99.98:0.01:0.01, A:B:C)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
適合性
application for HPLC
應用
pharmaceutical (small molecule)
法律資訊
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
分析物
说明
Clenbuterol hydrochloride, ≥95%
應用
产品编号
说明
价格
標準
产品编号
说明
价格
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for SPE, application for LC-MS我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门