Merck
69388
Supelco
2-(2H-苯并三唑-2-基)-4,6-二(1-甲基-1-苯基乙基)苯酚
analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C30H29N3O
CAS号:
分子量:
447.57
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥99% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
139-143 °C (lit.)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CC(C)(c1ccccc1)c2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)c3ccccc3)-n4nc5ccccc5n4
InChI
1S/C30H29N3O/c1-29(2,21-13-7-5-8-14-21)23-19-24(30(3,4)22-15-9-6-10-16-22)28(34)27(20-23)33-31-25-17-11-12-18-26(25)32-33/h5-20,34H,1-4H3
InChI 密鑰
OLFNXLXEGXRUOI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
383.0 °F - closed cup
閃點(°C)
195 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)