Merck
535753
Sigma-Aldrich
2-(2H-苯并三唑-2-基)-4,6-二(1-甲基-1-苯基乙基)苯酚
powder
别名:
2-(2-羟基-3,5-二-α-肉桂苯基)-2H -苯并三唑, 2-(2-羟基-3,5-二肉桂)苯并三唑, 2-(2H -苯并三唑-2-基)-4,6-双(1-甲基-1-苯乙基)苯酚, 2-(2H -苯并三唑-2-基)-4,6-双(1-甲基-l-苯乙基)苯酚, 2-(3′,5′-双(α,α-二甲基苯甲)-2′-羟基苯)苯并三唑, 2-(苯并三唑-2-基)-4,6-双(2-苯丙-2-基)苯酚, 2-[2-羟基-3,5-双(α,α-二甲基苯甲)苯基]-2H -苯并三唑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C30H29N3O
CAS号:
分子量:
447.57
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
powder
品質等級
損耗
1.0 wt. % volatility, 264°C
mp
139-143 °C (lit.)
溶解度
H2O: insoluble <0.04 ppm at 20 °C
toluene: 20 wt. % at 20 °C
methylene chloride: 34 wt. % at 20 °C
chloroform: 35 wt. % at 20 °C
SMILES 字串
CC(C)(c1ccccc1)c2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)c3ccccc3)-n4nc5ccccc5n4
InChI
1S/C30H29N3O/c1-29(2,21-13-7-5-8-14-21)23-19-24(30(3,4)22-15-9-6-10-16-22)28(34)27(20-23)33-31-25-17-11-12-18-26(25)32-33/h5-20,34H,1-4H3
InChI 密鑰
OLFNXLXEGXRUOI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
低挥发性苯并三唑紫外线吸收剂和稳定剂。
为在高温下加工的聚合物(如聚碳酸酯、聚酯、聚缩醛、聚酰胺、聚苯硫醚、聚苯醚、芳香族共聚物、热塑性聚氨酯和聚氨酯纤维)提供杰出的光稳定性,同时对聚氯乙烯、苯乙烯均聚物和共聚物也非常有效。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
383.0 °F - closed cup
閃點(°C)
195 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)