主要文件
59272
适用于 SSI 过滤装置的滤芯
Precolumn, pore size 2.0 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
材料
stainless steel
包裝
pkg of 10 ea
孔徑
2.0 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
为 SSI 高压过滤装置选择 0.5μm 或 2.0μm 不锈钢滤芯。
法律資訊
SSI is a trademark of Scientific Systems, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Identify and correct common HPLC problems to restore column performance. Get help with peak problems (peak splitting, peak tailing, peak fronting, etc.), retention time, purge noise, and loss of resolution with example chromatograms.