主要文件
59271
SSI 高压在线过滤器
10-32 Waters thread
别名:
在线过滤器,Waters 配件,0.5 μm,件
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
包裝
pkg of 1 ea
接頭
10-32 Waters thread
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
柱前安装。316 不锈钢筛板(0.5μm 孔)无需取下色谱柱柱头即可轻松更换。用于 1/16 英寸管。最大使用压力:15,000psi(1,054kg/cm2)。
成分
包括用于 1/16 英寸管的接头螺母和密封垫圈
法律資訊
SSI is a trademark of Scientific Systems, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Identify and correct common HPLC problems to restore column performance. Get help with peak problems (peak splitting, peak tailing, peak fronting, etc.), retention time, purge noise, and loss of resolution with example chromatograms.