产品名称
Discovery® BIO Wide Pore C18 Supelguard{ 保护柱芯, 3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L1
產品線
Discovery®
特點
endcapped
包裝
pkg of 2 ea
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
長度 × 內徑
2 cm × 2.1 mm
表面積
100 m2/g
基質
fully porous particle
基質活性組
C18 (octadecyl) phase
粒徑
3 μm
孔徑
300 Å
工作pH值
2-8
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Kits include one cartridge, a stand-alone holder, a piece of tubing, and 2 nuts and ferrules. Guard cartridges require holders that are sold separately. The 2.1 and 4 mm I.D. cartridges use 21150AST or 59660-U (both stand-alone) or 504254 or 55205 (both integral). The 10 mm I.D. cartridges use 567499-U. The 21.2 mm I.D. cartridges use 581392-U.
法律資訊
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
抗體