主要文件
52791-U
Supelco
带 PE 筛板的聚丙烯固相萃取空管,20μm 孔隙度
别名:
Empty polypropylene SPE Tube with PE frits, 20 μm porosity
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104018
NACRES:
NB.21
材料
polypropylene
描述
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
包裝
pk of 5000
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
容積
3 mL
孔徑
20 μm
應用
food and beverages
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
固相萃取空管中可填充自选的固相萃取小柱
其他說明
Frits are included separately, pk of 10,000.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)