主要文件
509736
用于 PerkinElmer® Autosystem 气相色谱仪的 SGE 注射器
volume 5 μL, 5F-PE-0.47, needle size 26 ga, needle L 70 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
cone tip stainless steel needle (point style 1)
針尺寸
26 ga
描述
color (lime)
liquid syringe, fixed needle
特點
needle type LTN (fixed)
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
SGE 001953
針長
70 mm
容積
5 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)