主要文件
S3
通用粘度标准;UKASISO/IEC17025和ISO17034认证
viscosity 3.291 mPa.s (25 °C)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
Paragon Scientific Ltd
黏度
3.291 mPa.s(25 °C)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
mixture
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本产品是一种认证参考材料(CRM),经过 UKAS 认证的国际标准 BS EN ISO/IEC 17025 和 ISO 17034 认证。
请注意,本页上的值是名义值。所有 Paragon 通用粘度标准的当前批次的所有已认证值都可以在 Paragon Scientific 网页上找到
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
168.8 °F
閃點(°C)
76 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)