主要文件
27079
Supelco
小瓶,螺旋盖,透明玻璃(仅小瓶)
volume 2 mL, clear glass vial, thread for 8-425, pkg of 1000 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
clear glass vial
特點
closure type screw top vial
包裝
pkg of 1000 ea
外徑 × 高度 × 內徑
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
容積
2 mL
接頭
thread for 8-425
8-425 thread
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Screw top vials are used on many autosamplers with a standard opening of (4.6mm). The threads on the standard vials are 8-425.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)