主要文件
23989
Supelco
分子筛 13X/4A 重新填充
pkg of ~475 cc
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
一般說明
Blend of Molecular Sieve 13X and Molecular Sieve 4A with indicating capability.
象形圖
Health hazardCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Lungs
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)