主要文件
208604
Sigma-Aldrich
分子筛,4Å
beads, 1.6-2.5 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Na12[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
NB.24
形狀
beads
粒徑
1.6-2.5 mm
孔徑
4 Å
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
再生或活化:
饱和分子筛可以通过再生恢复到原来的容量,其原理涉及改变吸附剂周围的条件,以对应非常低的平衡容量。一般来说,吸附和再生的平衡能力相差越大,再生越迅速且越完全。
分子筛可以通过以下四种方式之一再生:
1. 热再活化 – 二氧化硅的最高再生温度为 300°C。
2. 压力再激活
3. 在常温常压下使适当的液体通过凝胶床。
4. 使液体中的高浓度分子通过床层置换吸附剂。
分子筛是由二氧化硅和氧化铝四面体构成三维互连网络的结晶金属铝硅酸盐。通过加热从该网络中去除天然的水合水,可产生均匀的空腔,其可选择性地吸附特定大小的分子。这种与钠离子结合的 4A 形式具有 4 Å的有效开孔,因此排除了有效直径> 4Å的分子(例如:丙烷)。 8~12 目型在液相应用中常见。分子筛在极性和非极性介质中被认为是一种通用的干燥剂。
选择分子筛:
1. 一个分子对另一个分子的优先吸附取决于孔径和网孔大小。
2. 硅胶吸附特定化合物的动态能力取决于内表面积;表面积越大,动态容量越大。
3. 吸附速率和分辨率主要取决于粒径和柱填料;细小的粒度能提供最佳的清晰度。
4. 液体最易从溶解度最小的溶剂中吸附;溶剂是很好的解吸剂。
5. 强极性液体易吸附。具有羟基或含氧的化合物可被强烈吸附。
6. 对于同类化合物,分子量越高,选择性越高。
7. 分子量相近的碳氢化合物,吸附能力随双键数的增加而增加。
應用
分子筛,Å可用于以下过程:
  • 密闭液体或气体系统中的静态脱水,如药物、电气组件和易腐化学品的包装。
  • 印刷和塑料系统中的水清洗。
  • 通过吸附诸如二氧化硫、二氧化碳、硫化氢、乙烯、乙烷和丙烯等气体来干燥饱和碳氢化合物流。
该产品(分子筛,4 Å)已用于去除各种溶剂(甲醇、甲醇-丙酮和丙酮)中的所有痕量水。此外,在用干燥 ACN(乙腈)制备 N -羟基琥珀酰亚胺 (NHS) 和生物素-NHS 酯 (1gL -1 ) 溶液的过程中,可使用这些物质进行干燥。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Evgeny Pavlov et al.
Biophysical journal, 88(4), 2614-2625 (2005-02-08)
We examined ion channels derived from a chloroform extract of isolated, dehydrated rat liver mitochondria. The extraction method was previously used to isolate a channel-forming complex containing poly-3-hydroxybutyrate and calcium polyphosphate from Escherichia coli. This complex is also present in
Quantification of N-hydroxysuccinimide and N-hydroxysulfosuccinimide by hydrophilic interaction chromatography (HILIC).
Klykov O and Weller MG.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 7(15), 6443-6448 (2015)