主要文件
334308
Sigma-Aldrich
分子筛,4Å
pellets, 1.6 mm diameter
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Na12[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
NB.24
形狀
pellets
品質等級
直徑
1.6 mm
孔徑
4 Å
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
再生或活化:
饱和分子筛可以通过再生恢复到原来的容量,其原理涉及改变吸附剂周围的条件,以对应非常低的平衡容量。一般来说,吸附和再生的平衡能力相差越大,再生越迅速和完全。
分子筛可以通过以下四种方式之一进行再生:
1.加热再活化 - 二氧化硅的最高再生温度为 300°C。
2.压力再活化
3.在常温常压下,使用恰当的液体通过凝胶床。
4.将高浓度分子溶于流体中,并通过过床层,从而带走吸附物。
选择分子筛:
1.一个分子相对另一个分子优先吸附主要取决于孔径和网眼尺寸。
2.硅胶吸附特定化合物的动态能力取决于内表面积;表面积越大,动态容量越大。
3.吸附速率和分辨率锐度主要取决于粒径和柱填充物;细小颗粒可使分辨率达到最佳的锐度。
4.液体最容易从溶解性最低的溶剂中被吸附出来;好的溶剂则可成为好的解吸剂。
5.高极性液体容易被吸附。具有羟基或含氧的化合物可被强烈吸附。
6.对于类似的化合物,分子量越大,选择性越高。
7.对于分子量相近的碳氢化合物,吸附性能随双键数的增加而增加。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)