Merck
23991
Supelco
分子筛 5A 除湿器
volume 750 cc, 1/4 in. fitting
别名:
大型水分捕集器,0.75 升,1/4 英寸接头
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
容積
750 cc
接頭
1/4 in. fitting
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
分子筛 5A 可有效去除压缩空气、电解产生的氢、室内氮气或其他高水分或碳氢化合物含量的气体中的水分和重烃。
尺寸:
  • 200 cc 捕集阱:26 1/4 in. (67 cm) 长 ×1 in.(2.5 cm)直径
  • 750 cc 捕集阱:18 in.(45.7 cm) 长 ×2 3/8 in. (6 cm) 直径
  • S-捕集阱:7 1/2 英寸 (19 cm) 长 x 5 9/16 英寸。(14.1 cm) 宽 x 1/2 in. (13 mm) 直径 [ 总床长:19 3/4 in.(50.2 cm);延长的床长度确保气体和吸附剂之间的长期联系,并提供更大的工作容量]
應用
分子筛5A捕水器可用于去除空气中的碳氢化合物。此外,它也可用于气相色谱法中测量大气中的一氧化二氮。
相關產品
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Lungs
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
C J Dillard et al.
Lipids, 12(1), 109-114 (1977-01-01)
An analytical method for the measurement of hydrocarbon gases in the breath of rats is described. The method was used to follow the expiration in rat breath of in vivo formed scission products of hydroperoxides. The major products are pentane
Measurement of atmospheric nitrous oxide using a molecular sieve 5A trap and gas chromatography.
Miles LD.
Analytical Chemistry, 43 (8), 1113-1115 (1971)