Merck
22450-U
Supelco
Supelpure -O 氧气/湿气清除装置
volume 120 cc, 1/4 in. fitting
别名:
Supelpure O 1/4 英寸
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.54
容積
120 cc
接頭
1/4 in. fitting
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
当进入气体中的级别不超过 10 ppm 时,除氧催化剂可将氧降低至 2 ppb 以下。因为催化剂是涂在分子筛上的,所以这个捕集阱也可以除去水蒸气。
尺寸:
  • 120 cc Trap:11 1/8 in.(28.2 cm) 长 x 1 3/8 in. (35 mm) 直径
  • 750 cc Trap:16 1/2 in.(41.9 cm) 长 x 2 5/16 in. (59 mm) 直径
  • S-Trap:7 1/2 in. (19 cm) 长 x 5 9/16 in. (14.1 cm) 宽 x 1/2 in. (13 mm) 直径 [ 总床长 = 19 3/4 in.(50.2 cm);延长的床长度确保气体和吸附剂之间的长期联系,并提供更大的工作能力 ]
應用
Two cascade columns of Molecular Sieve 5A Moisture Trap and Supelpure-O Oxygen/Moisture Trap was used to purify ethylene.
法律資訊
象形圖
Health hazardEnvironment
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Lungs
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Organic nanoparticles as fragmentable support for Ziegler-Natta catalysts.
Sven N
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 53 (1), 15-22 (2014)