材料
aluminum support
silica gel 60 matrix
品質等級
特點
binder Polymeric
fluorescent indicator
包裝
pkg of 20 ea
製造商/商標名
EMD Millipore® 1.05549.0001
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
長度 × 寬度
5 cm × 7.5 cm
層厚度
200 μm
板長度 × 寬度
5 cm × 7.5 cm
粒徑
10-12 μm
孔徑
60 Å medium pore diameter
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany