主要文件
Z740228
Supelco
含F254指示剂TLC铝板
L × W 20 cm × 20 cm, aluminum oxide matrix, binder, not applicable, fluorescent indicator
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
NACRES:
NC.07
材料
aluminum oxide matrix
aluminum support
特點
binder not applicable
fluorescent indicator
包裝
pkg of 25 ea
製造商/商標名
EMD Millipore® 1.05550.0001
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
長度 × 寬度
20 cm × 20 cm
層厚度
200 μm
板長度 × 寬度
20 cm × 20 cm
粒徑
10-12 μm
孔徑
60 Å medium pore diameter
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)