Merck
V4139
Sigma-Aldrich
Anti-Vinculin Antibody
enhanced validation
rabbit polyclonal
别名:
Vinculin Antibody - Anti-Vinculin antibody produced in rabbit, Vinculin Antibody Sigma
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
产品名称
抗 纽蛋白 兔抗, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
生物源
rabbit
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~116 kDa
物種活性
rat, human, mouse
加強驗證
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
indirect immunofluorescence: 15-30 μg/mL using acetone-fixed frozen sections of rat or human heart
western blot: 2.5-5 μg/mL using whole extracts of cultured mouse NIH3T3 cells and human hepatoma HepG2 cells
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... VCL(7414)
mouse ... Vcl(22330)
rat ... Vcl(305679)
一般說明
在肌肉中,黏着斑蛋白存在于闰盘(心肌)的粘附筋膜、肌腱接头(骨骼肌)、神经肌肉接头以及膜相关的平滑肌致密体中。在经过病毒转化的许多细胞类型中,黏着斑蛋白被重新分配至玫瑰花结或伪足小体。
黏着斑蛋白(VCL)是一种广泛表达的细胞骨架蛋白,由定位于人类染色体10q11.2-qter 上的基因编码。VCL是粘附型细胞连接的重要成分。黏着斑蛋白结构包含一个球形头部,其通过富含脯氨酸的短序列连接到尾部结构域,头部与尾部之间的分子内相互作用掩盖了蛋白质中的各种配体结合位点。
免疫原
KLH标记的对应于人黏着斑蛋白氨基酸残基691-705、N末端添加半胱氨酸的合成肽。该序列也存在于metavinculin中。小鼠、大鼠和猪中的相应序列相同,而鸡中的相差一个氨基酸。
應用
兔抗黏着斑蛋白抗体可用于以下研究:
  • 免疫荧光
  • 免疫组织学
  • 蛋白质白印迹
兔抗黏着斑蛋白抗体可用于免疫沉淀。
生化/生理作用
黏着斑蛋白在黏着斑装配中还与α-连环蛋白和血管扩张剂刺激磷蛋白(VASP)结合。它瞬时结合肌动蛋白相关蛋白2/3(ARP2/3)复合物,而不会在黏着斑中共定位。
黏着斑蛋白(VCL)是一种细胞骨架蛋白,可支持细胞与细胞和细胞与基质连接。它可控制粘附和运动以及细胞伸展,因此也基本参与了正常的胚胎发育和心脏功能。在成熟的黏着斑(FA)中,VCL是“分子离合器”的重要组成部分,“分子离合器”可将力从细胞质F-肌动蛋白传递至膜结合整合素。VCL的畸变或突变会导致心肌病,这与高血压有关。实验研究表明,VCL可作为衰老或心力衰竭的生物标志物。黏着斑蛋白与FA相关,参与多种细胞功能,如稳定和增强FA,促进其成熟、细胞外基质(ECM)机械敏感化,调节肌动蛋白的细胞骨架动力学和参与凋亡的信号转导途径。
外觀
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Fibroblast expression of α-smooth muscle actin, α2β1 integrin and αvβ3 integrin: Influence of surface rigidity
Jones C and Ehrlich HP
Experimental and Molecular Pathology, 91, 394-399 (2011)
How vinculin regulates force transmission
Dumbauld DW, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 110(24), 9788-9793 (2013)
The differential effects of aligned electrospun PHBHHx fibers on adipogenic and osteogenic potential of MSCs through the regulation of PPARg signaling
Wang Y
Biomaterials, 33, 485-493 (2012)
Avital Gilam et al.
Nature communications, 7, 12868-12868 (2016-09-20)
Metastasis is the primary cause for mortality in breast cancer. MicroRNAs, gene expression master regulators, constitute an attractive candidate to control metastasis. Here we show that breast cancer metastasis can be prevented by miR-96 or miR-182 treatment, and decipher the
Sex-specific association of rs4746172 of VCL gene with hypertension in two Han populations from Southern China.
Yu Q
Scientific Reports (2015)