Merck
T3287
Sigma-Aldrich
抗 Talin 单克隆抗体 小鼠抗
clone 8d4, ascites fluid
别名:
单克隆抗-踝蛋白
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
8d4, monoclonal
分子量
antigen 225-235 kDa
包含
15 mM sodium azide
物種活性
chicken, frog, rat, human, mouse
技術
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: 1:500 using cultured Rat2 cells
western blot: 1:100 using chicken gizzard extract
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
单克隆抗踝蛋白(小鼠 IgG1 亚型)抗体来源于小鼠骨髓瘤细胞和免疫BALB/c小鼠脾细胞相互融合而产生的8d4杂交瘤。踝蛋白位于一个粘附连接的亚组,即专门性细胞-细胞和细胞-基质结合区,这种结合区是在复合连接体细胞质表面存在纤丝状肌动蛋白的情况下表征。在培养的细胞中,踝蛋白缺乏细胞-细胞结合区,并且主要存在于粘附斑块上和细胞表面纤维连接蛋白下的纤维条纹中。
踝蛋白1(TLN1)基因定位于人类染色体9p13.3上,可编码含有2541个氨基酸的270kDa细胞骨架蛋白。 踝蛋白-1在肾、肝、脾、胃、肺和血管平滑肌中广泛表达。TLN1反平行二聚体结构的特征在于含有一个球状头部,其含有四合一,埃兹蛋白、根蛋白、膜突蛋白(FERM)结构域和参与二聚体形成的棒状结构域。
特異性
可与哺乳动物和禽类踝蛋白发生特异性反应。在免疫印迹中,抗体可识别位于225kDa鸡踝蛋白分子和通过蛋白酶切割获得的190kDa片段上的表位。它还可将稍高分子量的踝蛋白定位于人血小板中。该抗体可标记甲醇/丙酮固定培养的成纤维细胞中的粘着斑、膜褶皱和腹侧条纹。
免疫原
纯化的鸡砂囊踝蛋白。
應用
抗踝蛋白单克隆抗体可用于通过各种免疫化学方法定位踝蛋白,例如免疫印迹、 免疫细胞化学、 免疫荧光、 酶链免疫吸附检测(ELISA) 以及显微注射和转染研究。该抗体可识别天然踝蛋白,可用于免疫沉淀。
生化/生理作用
踝蛋白1(TLN1)是一种细胞骨架蛋白,在癌细胞粘附、迁移和侵袭中起着至关重要的作用。它还参与整联蛋白活化,并促进整联蛋白与肌动蛋白细胞骨架的粘附。 TLN1可能作为鼻咽癌(NPC)的潜在预后生物标志物。在子宫内膜样癌、口腔鳞状细胞癌(OSCC)、前列腺癌和肝细胞癌中观察到TLN1的过表达。 血清TLN1作为肝细胞癌(HCC)的潜在生物标志物起作用。 踝蛋白1(TLN1)在多形性胶质母细胞瘤(GBM)中高度表达。TLN1活性的抑制有助于减少GBM细胞的恶性特征。它还在贝伐单抗(抗血管生成剂)抗性的调节中起重要作用。
踝蛋白至少与位于粘附斑块上的两种蛋白(黏着斑蛋白和整联蛋白)发生相互作用。研究显示黏着斑蛋白和整联蛋白相互作用,并且与粘附斑块上发生的细胞外基质和细胞骨架之间跨膜连接的生成有关。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
CBAP functions as a novel component in chemokine-induced ZAP70-mediated T-cell adhesion and migration
Chiang YJ, et al.
PLoS ONE, 8(4), e61761-e61761 (2013)
Ligand-dependent localization and intracellular stability of sigma-1 receptors in CHO-K1 cells
Mavlyutov TA and Ruoho AE
Journal of Molecular Signaling, 2(1), 8-8 (2007)
Regionally-selective cell colonization of micropatterned surfaces prepared by plasma polymerization of acrylic acid and 1, 7-octadiene.
Filova E, et al.
Physiological Research, 58(5) (2009)
Dipeptidyl peptidase 9 subcellular localization and a role in cell adhesion involving focal adhesion kinase and paxillin
Zhang H, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research, 1853(2), 470-480 (2015)
Wonyoung Kang et al.
Oncotarget, 6(29), 27239-27251 (2015-09-05)
Glioblastoma multiforme (GBM) possesses florid angiogenesis. However, the anti-angiogenic agent, Bevacizumab, did not improve overall survival of GBM patients. For more durable anti-angiogenic treatment, we interrogated resistant mechanisms of GBM against Bevacizumab. Serial orthotopic transplantation of in vivo Bevacizumab-treated GBM