Merck
V1514
Sigma-Aldrich
抗-VE-Cadherin (CD144) 兔抗
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
别名:
抗-CD144, 抗-Cadherin-5, 抗-血管内皮钙粘蛋白
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~130 kDa
物種活性
human
技術
immunohistochemistry (frozen sections): 1:100 using acetone-fixed sections of human tonsil
western blot: 1:500 using whole extract of human umbilical vein endothelial cells (HUVEC).
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CDH5(1003)
一般說明
VE-钙粘蛋白(也称为血管内皮钙粘蛋白、钙粘蛋白-5和分化簇144(CD144))是一种非I型或II型钙粘蛋白,表达于所有血管和淋巴管的内皮细胞上,并在这些内皮细胞中组织细胞间粘附连接。
钙粘蛋白5(CDH5),也被称为钙粘蛋白144(CD144),由定位于人类16号染色体长臂的基因编码。编码的蛋白在内皮细胞中表达,但在正常上皮中不存在。
免疫原
对应于人VE-钙粘蛋白的氨基酸91-110(CD144)的合成肽。
應用
在兔中产生的抗-VE-钙黏着蛋白(CD144)抗体已被用于以下研究中:
  • 免疫荧光成像
  • 蛋白质印迹法
  • 减弱人脐静脉内皮细胞(HUVEC)的细胞间连接
  • 免疫组化
生化/生理作用
VE-钙粘蛋白(CD144)可与β-连环蛋白、Plakoglobin蛋白和粘附连接蛋白(p120ctn)发生相互作用。
钙粘蛋白5(CDH5)/CD144在各种细胞过程中起重要的调节作用,包括细胞黏附、细胞增殖、细胞存活、细胞变形、细胞迁移。另外也参与信号传导通路和转录基因的调节。CD144/VE-钙粘蛋白是内皮粘着带(adherens junctions)的主要成分,可促进细胞迁移和伸长,在血管出芽中起重要作用。缺氧条件下,多形性胶质母细胞瘤(GBM)中表达的CD144可促进胶质母细胞瘤干细胞样细胞(GSC)横向分化为内皮细胞,形成血管。VE-钙粘蛋白诱导内皮细胞粘附在粘着带上。CD144基因敲除会导致细胞极性丧失和血管腔结构改变。CD144抑制内皮细胞CDH2(又名N-钙粘蛋白)的合成。
外觀
溶于0.01M磷酸盐缓冲盐水,pH 7.4,含有1%牛血清白蛋白以及15 mM叠氮化钠。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Functionally specialized junctions between endothelial cells of lymphatic vessels
Baluk P, et al.
The Journal of Experimental Medicine, 204(10), 2349-2349 (2007)
Localization of human cadherin genes to chromosome regions exhibiting cancer-related loss of heterozygosity.
Kremmidiotis G
Genomics, 49, 467-471 (1998)
Effects of Morphology vs. Cell?Cell Interactions on Endothelial Cell Stiffness
Stroka KM and Aranda-Espinoza H.
Cellular and Molecular Bioengineering, 4, 9-27 (2011)
Regulation of endothelial barrier function and growth by VE-cadherin, plakoglobin, and
Venkiteswaran K, et al.
American Journal of Physiology. Cell Physiology (2002)
A lung-on-a-chip array with an integrated bio-inspired respiration mechanism.
Stucki AO
Lab on a chip, 15, 1302-1310 (2015)