Merck
T9250
Sigma-Aldrich
胸苷
≥99%
别名:
1-(2-脱氧-β-D-呋喃核糖)-5-甲基尿嘧啶, 1-(2-脱氧-β-D-呋喃核糖)胸苷, 2′-脱氧胸苷, dT, 胸腺嘧啶核苷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14N2O5
CAS号:
分子量:
242.23
Beilstein:
89285
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.51
生物源
synthetic (organic)
品質等級
化驗
≥99%
形狀
powder
mp
186-188 °C (lit.)
溶解度
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES 字串
CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1
InChI 密鑰
IQFYYKKMVGJFEH-XLPZGREQSA-N
基因資訊
human ... DTYMK(1841)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
胸苷又称为嘧啶脱氧核苷。脱氧胸苷是DNA中存在的核苷。在DNA双链结构中,胸苷与脱氧腺苷配对。在S阶段的细胞同步中起作用。在嘧啶的补救合成途径中,嘧啶磷酸化酶将胸腺嘧啶可逆转化为胸苷。
應用
胸苷可用于:
  • HL5修饰培养基的补充剂 用于细胞培养
  • 在细胞周期分析中进行细胞孵育
  • 用于细胞同步
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Phosphorylation of Ku dictates DNA double-strand break (DSB) repair pathway choice in S phase
Lee KJ, et al.
Nucleic Acids Research, 44(4), 1732-1745 (2015)
Kif20a inhibition reduces migration and invasion of pancreatic cancer cells
Stangel D, et al.
The Journal of Surgical Research, 197(1), 91-100 (2015)
Molecular Biology, Principles of Genome Function: Biology, Molecular biology (2016)
Human Biochemistry and Disease, 571-571 (2008)
David Lam et al.
Biochemical and biophysical research communications, 363(3), 536-541 (2007-09-25)
How is one to investigate autophagic or necrotic cell death in the absence of interference from the apoptosis machinery? In the protist Dictyostelium, a model for the study of these two cell death types, we previously showed that autophagic cell